Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR45008-1G
OR45008-250MG
APOSOR45008-1GEA
575
EUR
APOSOR45008-1G
APOSOR45008-250MG
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Formula:
C₈H₆BrClO₄S Peso molecolare: 313,553 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20731105 CAS Number: 1354953-47-1 UN: 3261 ADR: 8,III |