Stampa…
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR450031-1G OR450031-5G OR450031-25G
APOSOR450031-1GEA 14.7 EUR
APOSOR450031-1G APOSOR450031-5G APOSOR450031-25G
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₄HCl₂NO₂S
Peso molecolare: 198,027 g/mol
Punto di fusione: 175…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03789232
CAS Number: 18480-53-0