Stampa…
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR450026-1G OR450026-250MG
APOSOR450026-1GEA 698 EUR
APOSOR450026-1G APOSOR450026-250MG
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde 95%
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClIO
Peso molecolare: 266,464 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393322
CAS Number: 148334-14-9