Stampa…
7-Bromobenzo[d]isoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR450021-1G OR450021-250MG
APOSOR450021-1GEA 335 EUR
APOSOR450021-1G APOSOR450021-250MG
7-Bromobenzo[d]isoxazole 95%
7-Bromobenzo[d]isoxazole
Formula: C₇H₄BrNO
Peso molecolare: 198,017 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520894
CAS Number: 1260751-81-2