Stampa…
Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR450019-1G OR450019-5G
APOSOR450019-1GEA 82.9 EUR
APOSOR450019-1G APOSOR450019-5G
Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Formula: C₁₄H₂₀O₄
Peso molecolare: 252,306 g/mol
Punto di fusione: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11618127
CAS Number: 38862-65-6