Stampa…
7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Bromo-6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
OR450015-100MG OR450015-250MG
APOSOR450015-100MGEA 96 EUR
APOSOR450015-100MG APOSOR450015-250MG
7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole 95+%
7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole
Formula: C₈H₇BrN₂O
Peso molecolare: 227,058 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12962570
CAS Number: 1190314-42-1