Stampa…
6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR450010-1G OR450010-250MG
APOSOR450010-1GEA 285 EUR
APOSOR450010-1G APOSOR450010-250MG
6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
Formula: C₁₄H₁₃N₃O
Peso molecolare: 239,273 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845613
CAS Number: 1167056-55-4