Stampa…
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR450003-10G OR450003-5G
APOSOR450003-10GEA 107 EUR
APOSOR450003-10G APOSOR450003-5G
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C₆H₄ClN₃
Peso molecolare: 153,569 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04035683
CAS Number: 29274-24-6