Stampa…
4-Bromo-2,6-dimethylbenzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR4497-1G OR4497-250MG
APOSOR4497-1GEA 864 EUR
APOSOR4497-1G APOSOR4497-250MG
4-Bromo-2,6-dimethylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Bromo-2,6-dimethylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₈BrClO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094653
CAS Number: 351003-50-4