Stampa…
[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-[3-(Hydroxymethyl)-1H-pyrazol-5-yl]furan, 5-(Fur-2-yl)-3-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole
OR4420-100MG OR4420-1G OR4420-250MG
APOSOR4420-100MGEA 61.1 EUR
APOSOR4420-100MG APOSOR4420-1G APOSOR4420-250MG
[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Formula: C₈H₈N₂O₂
Peso molecolare: 164,161 g/mol
Punto di fusione: 159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368534
CAS Number: 84978-67-6