5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
5-(Bromoacetyl)-1-benzothiophene, 1-(Benzo[b]thiophen-5-yl)-2-bromoethan-1-one
OR4407-1G
OR4407-250MG
APOSOR4407-1GEA
170
EUR
APOSOR4407-1G
APOSOR4407-250MG
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene 97%
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene
Formula:
C₁₀H₇BrOS Peso molecolare: 255,131 g/mol Punto di ebollizione: 118…121 °C (20 mm Hg) Punto di fusione: 48…50 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368508 CAS Number: 1131-87-9 UN: 3261 ADR: 8,III |