Stampa…
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4385-1G OR4385-250MG OR4385-5G
APOSOR4385-1GEA 94.8 EUR
APOSOR4385-1G APOSOR4385-250MG APOSOR4385-5G
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid 98%
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Punto di fusione: 218…219 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368556
CAS Number: 34252-44-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III