2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₁BrN₂S·BrH Punto di ebollizione: 110…112 °C ( 0,3 mm Hg) Punto di fusione: 235 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00052240 CAS Number: 175136-77-3 |