Stampa…
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43687-1G OR43687-250MG
APOSOR43687-1GEA 357 EUR
APOSOR43687-1G APOSOR43687-250MG
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12047714
CAS Number: 7228-49-1