Stampa…
4-Bromo-2-chlorophenetole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-chloro-ethoxybenzene, 4-Bromo-2-chloro-1-ethoxybenzene
OR43683-1G OR43683-25G OR43683-5G
APOSOR43683-1GEA 35 EUR
APOSOR43683-1G APOSOR43683-25G APOSOR43683-5G
4-Bromo-2-chlorophenetole 98%
4-Bromo-2-chlorophenetole
Formula: C₈H₈BrClO
Peso molecolare: 235,506 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835099
CAS Number: 279261-80-2