Stampa…
Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR43682-1G OR43682-250MG OR43682-5G
APOSOR43682-1GEA 68.4 EUR
APOSOR43682-1G APOSOR43682-250MG APOSOR43682-5G
Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Formula: C₈H₆Cl₂O₄S
Peso molecolare: 269,102 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06637330
CAS Number: 874830-93-0
UN: 3261
ADR: 8,III