Stampa…
4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43679-250MG OR43679-500MG
APOSOR43679-250MGEA 357 EUR
APOSOR43679-250MG APOSOR43679-500MG
4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
Formula: C₉H₁₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847128
CAS Number: 168762-94-5