Stampa…
3-Chloro-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-1H-indazole-6-carbaldehyde
OR43678-1G OR43678-250MG OR43678-100MG
APOSOR43678-1GEA 607 EUR
APOSOR43678-1G APOSOR43678-250MG APOSOR43678-100MG
3-Chloro-1H-indazole-6-carboxaldehyde
3-Chloro-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Formula: C₈H₅ClN₂O
Peso molecolare: 180,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11499021
CAS Number: 1086391-23-2