Stampa…
3-Bromopyrrolidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43677-1G OR43677-100MG OR43677-250MG
APOSOR43677-1GEA 1150 EUR
APOSOR43677-1G APOSOR43677-100MG APOSOR43677-250MG
3-Bromopyrrolidin-2-one
3-Bromopyrrolidin-2-one
Formula: C₄H₆BrNO
Peso molecolare: 164,001 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD18886531
CAS Number: 40557-20-8