3-Amino-2-chloroisonicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR43676-5G
OR43676-1G
APOSOR43676-5GEA
690
EUR
APOSOR43676-5G
APOSOR43676-1G
3-Amino-2-chloroisonicotinic acid 97%
3-Amino-2-chloroisonicotinic acid
Formula:
C₆H₅ClN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15143308 CAS Number: 58483-94-6 |