Stampa…
2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43670-1G OR43670-250MG OR43670-5G
APOSOR43670-1GEA 174 EUR
APOSOR43670-1G APOSOR43670-250MG APOSOR43670-5G
2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 240 °C
Densità: 1,061 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044853
CAS Number: 6342-75-2