Stampa…
5-Bromo-2-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Bromo-1,3-thiazol-2-yl)methanol, (5-Bromothiazol-2-yl)methanol
OR43658-250MG OR43658-1G
APOSOR43658-250MGEA 123 EUR
APOSOR43658-250MG APOSOR43658-1G
5-Bromo-2-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole 95%
5-Bromo-2-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole
Formula: C₄H₄BrNOS
Peso molecolare: 194,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD21728921
CAS Number: 911052-85-2