Stampa…
6-Bromo-7-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR43652-1G OR43652-5G
APOSOR43652-1GEA 40.1 EUR
APOSOR43652-1G APOSOR43652-5G
6-Bromo-7-methylquinoline
6-Bromo-7-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18260428
CAS Number: 122759-89-1