Stampa…
6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR43648-1G OR43648-25G OR43648-5G
APOSOR43648-1GEA 71.3 EUR
APOSOR43648-1G APOSOR43648-25G APOSOR43648-5G
6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₄ClIN₂
Peso molecolare: 278,478 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781383
CAS Number: 885519-56-2