Stampa…
3-Bromo-2-iodothiophene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR43638-100MG OR43638-250MG
APOSOR43638-100MGEA 54.4 EUR
APOSOR43638-100MG APOSOR43638-250MG
3-Bromo-2-iodothiophene 95+%
3-Bromo-2-iodothiophene
Formula: C₄H₂BrIS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11848091
CAS Number: 60404-24-2