Stampa…
9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43629-1G OR43629-250MG OR43629-5G
APOSOR43629-1GEA 132 EUR
APOSOR43629-1G APOSOR43629-250MG APOSOR43629-5G
9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene
9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene
Formula: C₁₆H₁₄
Punto di fusione: 142…145 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204036
CAS Number: 5675-64-9