Stampa…
(1H-Indazol-4-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(1H-Indazol-4-yl)ethanoic acid, 2-(1H-Indazol-4-yl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)-1H-indazole
OR43628-250MG OR43628-1G
APOSOR43628-250MGEA 279 EUR
APOSOR43628-250MG APOSOR43628-1G
(1H-Indazol-4-yl)acetic acid
(1H-Indazol-4-yl)acetic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13183061
CAS Number: 902131-33-3