Stampa…
2-Iodo-6-methoxyaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Iodo-o-anisidine, 2-Amino-3-iodoanisole
OR43627-1G OR43627-250MG
APOSOR43627-1GEA 65.4 EUR
APOSOR43627-1G APOSOR43627-250MG
2-Iodo-6-methoxyaniline
2-Iodo-6-methoxyaniline
Formula: C₇H₈INO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11977372
CAS Number: 354574-31-5