Stampa…
2-Amino-6-iodophenol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-3-iodoaniline
OR43626-1G OR43626-250MG
APOSOR43626-1GEA 82.9 EUR
APOSOR43626-1G APOSOR43626-250MG
2-Amino-6-iodophenol 96%
2-Amino-6-iodophenol
Formula: C₆H₆INO
Peso molecolare: 235,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16999401
CAS Number: 99968-81-7