Stampa…
6-Aminopyridazin-3(2H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-1,6-dihydro-6-oxopyridazine, 6-Aminopyridazin-3-ol
OR43623-250MG OR43623-1G OR43623-5G
APOSOR43623-250MGEA 75.7 EUR
APOSOR43623-250MG APOSOR43623-1G APOSOR43623-5G
6-Aminopyridazin-3(2H)-one 97%
6-Aminopyridazin-3(2H)-one
Formula: C₄H₅N₃O
Peso molecolare: 111,102 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520599
CAS Number: 57041-95-9