Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Bromo-2-(methoxycarbonyl)-5-methylthiophene, Methyl 3-bromo-5-methyl-2-thenoate
OR43541-1G
OR43541-250MG
APOSOR43541-1GEA
343
EUR
APOSOR43541-1G
APOSOR43541-250MG
Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Formula:
C₇H₇BrO₂S Peso molecolare: 235,098 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD17168275 CAS Number: 1257535-60-6 |