Stampa…
3-Iodobenzene-1,2-diamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Iodophenylene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-3-iodobenzene
OR43514-1G OR43514-250MG
APOSOR43514-1GEA 306 EUR
APOSOR43514-1G APOSOR43514-250MG
3-Iodobenzene-1,2-diamine 97%
3-Iodobenzene-1,2-diamine
Formula: C₆H₇IN₂
Peso molecolare: 234,038 g/mol
Punto di ebollizione: 144 °C (5 mm Hg)
Punto di fusione: 49…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12028717
CAS Number: 34446-43-0