(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR43513-250MG
OR43513-1G
APOSOR43513-250MGEA
75.4
EUR
APOSOR43513-250MG
APOSOR43513-1G
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula:
C₇H₅Cl₃O₂S Punto di fusione: 47…50 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11204033 CAS Number: 85952-31-4 UN: 3261 ADR: 8,III |