Stampa…
(2,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
OR43512-1G OR43512-250MG
APOSOR43512-1GEA 80 EUR
APOSOR43512-1G APOSOR43512-250MG
(2,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅Cl₃O₂S
Peso molecolare: 259,537 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11976103
CAS Number: 163295-71-4
UN: 3261
ADR: 8,III