Stampa…
(2,3-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: α-(Chlorosulphonyl)-2,3-dichlorotoluene
OR43510-1G OR43510-250MG
APOSOR43510-1GEA 546 EUR
APOSOR43510-1G APOSOR43510-250MG
(2,3-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,3-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅Cl₃O₂S
Peso molecolare: 259,537 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11976102
CAS Number: 163295-69-0
UN: 3261
ADR: 8,III