Stampa…
7-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43501-1G OR43501-250MG OR43501-500MG
APOSOR43501-1GEA 85.7 EUR
APOSOR43501-1G APOSOR43501-250MG APOSOR43501-500MG
7-Bromo-5-methyl-1H-indazole
7-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Peso molecolare: 211.059 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05664004
CAS Number: 885272-97-9