Stampa…
7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR43500-1G OR43500-250MG
APOSOR43500-1GEA 865 EUR
APOSOR43500-1G APOSOR43500-250MG
7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Peso molecolare: 211,059 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17168274
CAS Number: 1257535-46-8