Stampa…
N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR4311-1G OR4311-250MG
APOSOR4311-1GEA 302 EUR
APOSOR4311-1G APOSOR4311-250MG
N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
Punto di fusione: 108…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038539
CAS Number: 168540-07-6