Stampa…
[(4-Methylphenyl)thio]acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4248-5G OR4248-10G
APOSOR4248-5GEA 31.9 EUR
APOSOR4248-5G APOSOR4248-10G
[(4-Methylphenyl)thio]acetic acid 98%
[(4-Methylphenyl)thio]acetic acid
Formula: C₉H₁₀O₂S
Punto di fusione: 79…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00034675
CAS Number: 3996-29-0