Stampa…
Methyl 4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42289-1G OR42289-250MG OR42289-5G
APOSOR42289-1GEA 126 EUR
APOSOR42289-1G APOSOR42289-250MG APOSOR42289-5G
Methyl 4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanoate 97%
Methyl 4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanoate
Formula: C₁₁H₁₁BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03090515
CAS Number: 30913-86-1