Stampa…
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42288-1G OR42288-250MG OR42288-5G
APOSOR42288-1GEA 446 EUR
APOSOR42288-1G APOSOR42288-250MG APOSOR42288-5G
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
Formula: C₈H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20313017
CAS Number: 1338998-82-5