Stampa…
3-Amino-5-cyclopropylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42287-1G OR42287-250MG OR42287-5G
APOSOR42287-1GEA 190 EUR
APOSOR42287-1G APOSOR42287-250MG APOSOR42287-5G
3-Amino-5-cyclopropylpyridine
3-Amino-5-cyclopropylpyridine
Formula: C₈H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19543987
CAS Number: 1314353-68-8