Stampa…
2-Amino-6-cyclopropylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42286-1G OR42286-250MG
APOSOR42286-1GEA 427 EUR
APOSOR42286-1G APOSOR42286-250MG
2-Amino-6-cyclopropylpyridine
2-Amino-6-cyclopropylpyridine
Formula: C₈H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12032770
CAS Number: 857292-66-1