Stampa…
2-Amino-4-cyclopropylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyclopropylpyridin-2-amine
OR42284-1G OR42284-250MG OR42284-5G
APOSOR42284-1GEA 195 EUR
APOSOR42284-1G APOSOR42284-250MG APOSOR42284-5G
2-Amino-4-cyclopropylpyridine
2-Amino-4-cyclopropylpyridine
Formula: C₈H₁₀N₂
Peso molecolare: 134,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12032793
CAS Number: 908269-97-6