Stampa…
1-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42283-1G OR42283-250MG OR42283-5G
APOSOR42283-1GEA 132 EUR
APOSOR42283-1G APOSOR42283-250MG APOSOR42283-5G
1-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)ethanol
1-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)ethanol
Formula: C₁₀H₉BrO₂
Peso molecolare: 241,081 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08443121
CAS Number: 592542-03-5