Methyl 6-amino-4-methylnicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR42282-1G
OR42282-250MG
APOSOR42282-1GEA
522
EUR
APOSOR42282-1G
APOSOR42282-250MG
Methyl 6-amino-4-methylnicotinate
Methyl 6-amino-4-methylnicotinate
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18803290 CAS Number: 179555-12-5 |