Stampa…
2-(4-Methoxybenzyloxy)-5-chlorophenylacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42280-1G OR42280-250MG
APOSOR42280-1GEA 46.4 EUR
APOSOR42280-1G APOSOR42280-250MG
2-(4-Methoxybenzyloxy)-5-chlorophenylacetic acid 95%
2-(4-Methoxybenzyloxy)-5-chlorophenylacetic acid
Formula: C₁₆H₁₅ClO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31726534
CAS Number: 2367002-58-0