Stampa…
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42276-1G OR42276-25G OR42276-5G
APOSOR42276-1GEA 20.5 EUR
APOSOR42276-1G APOSOR42276-25G APOSOR42276-5G
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₉IO₂
Peso molecolare: 276,071 g/mol
Punto di fusione: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11112847
CAS Number: 103440-54-6