Stampa…
7-Bromo-4-chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42275-1G OR42275-250MG
APOSOR42275-1GEA 655 EUR
APOSOR42275-1G APOSOR42275-250MG
7-Bromo-4-chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
7-Bromo-4-chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₁₀H₄BrClN₂O
Peso molecolare: 283,509 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31714177
CAS Number: 2387695-88-5