Stampa…
5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42264-1G OR42264-500MG
APOSOR42264-1GEA 114 EUR
APOSOR42264-1G APOSOR42264-500MG
5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
Formula: C₇H₈BrNO₂S
Peso molecolare: 250,113 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28397882
CAS Number: 1279106-02-3